Anti-Hepatitis C Virus antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: H25]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13832-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB13832-100
Anti-Hepatitis C Virus antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: H25]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus antigen
Clonality: monoclonal
Clone: H25
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité