Anti-PGLYRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 188C424]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13903-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB13903-100
Anti-PGLYRP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 188C424]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PGLYRP1 (peptidoglycan recognition protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 188C424
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité