Anti-Substance P Mouse Monoclonal Antibody [clone: SP-DE4-21]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14184-50EA 600 EUR InStock
ABCAAB14184-50
Anti-Substance P Mouse Monoclonal Antibody [clone: SP-DE4-21]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Substance P
Clonality: monoclonal
Clone: SP-DE4-21
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité