Anti-MSH6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 44]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14204-500EA 620 EUR InStock
ABCAAB14204-500
Anti-MSH6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 44]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MSH6 (mutS homolog 6)
Clonality: monoclonal
Clone: 44
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité