Anti-DEFB1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: M11-14b-D10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14425-50EA 480 EUR InStock
ABCAAB14425-50
Anti-DEFB1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: M11-14b-D10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DEFB1 (defensin, beta 1)
Clonality: monoclonal
Clone: M11-14b-D10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité