Anti-DEFB4A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: B 235-I]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14426-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB14426-50
Anti-DEFB4A Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: B 235-I]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DEFB4A (defensin, beta 4A)
Clonality: monoclonal
Clone: B 235-I
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité