Anti-TP73 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14430-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB14430-100
Anti-TP73 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP73 (tumor protein p73)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité