Anti-FZD5 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14475-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB14475-50
Anti-FZD5 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FZD5 (frizzled class receptor 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité