Anti-Mitotic proteins Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.T.181]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14581-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB14581-50
Anti-Mitotic proteins Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.T.181]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mitotic proteins
Clonality: monoclonal
Clone: 0.T.181
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité