Anti-DICER1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13D6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14601-100EA 670 EUR InStock
ABCAAB14601-100
Anti-DICER1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13D6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DICER1 (dicer 1, ribonuclease type III)
Clonality: monoclonal
Clone: 13D6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité