Anti-NDUFA9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 20C11B11B11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14713-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB14713-100
Anti-NDUFA9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 20C11B11B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDUFA9 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 9, 39kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 20C11B11B11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité