Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody [clone: DR-4-02]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14738-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB14738-100
Anti-TNFRSF10A Mouse Monoclonal Antibody [clone: DR-4-02]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10A (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10a)
Clonality: monoclonal
Clone: DR-4-02
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité