Anti-MID2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB14749-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB14749-100
Anti-MID2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MID2 (midline 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité