Anti-CEBPA Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15048-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB15048-50
Anti-CEBPA Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité