Anti-WNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15251-500EA 640 EUR InStock
ABCAAB15251-500
Anti-WNT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WNT1 (wingless-type MMTV integration site family, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité