Anti-14-3-3 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15260-500EA 580 EUR InStock
ABCAAB15260-500
Anti-14-3-3 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 beta (14-3-3 beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité