Anti-GRIK2 + GRIK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15307-500EA 505 EUR InStock
ABCAAB15307-500
Anti-GRIK2 + GRIK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIK2 + GRIK3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité