Anti-SLC2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15309-500EA 1330 EUR InStock
ABCAAB15309-500
Anti-SLC2A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC2A1 (solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité