Anti-ITGB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15459-500EA 590 EUR InStock
ABCAAB15459-500
Anti-ITGB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB5 (integrin, beta 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité