Anti-SMARCA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15597-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB15597-100
Anti-SMARCA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMARCA2 (SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité