Anti-pan Macrophage Mouse Monoclonal Antibody [clone: RM-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15615-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB15615-50
Anti-pan Macrophage Mouse Monoclonal Antibody [clone: RM-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pan Macrophage
Clonality: monoclonal
Clone: RM-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité