Anti-MHC class I Rat Monoclonal Antibody [clone: ER-HR 52]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15681-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB15681-50
Anti-MHC class I Rat Monoclonal Antibody [clone: ER-HR 52]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC class I
Clonality: monoclonal
Clone: ER-HR 52
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité