Anti-BAIAP2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB15697-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB15697-100
Anti-BAIAP2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BAIAP2 (BAI1-associated protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité