Anti-hair cortex Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE13]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16113-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB16113-100
Anti-hair cortex Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: hair cortex Cytokeratin
Clonality: monoclonal
Clone: AE13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité