Anti-VSX2 Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16141-250EA 585 EUR InStock
ABCAAB16141-250
Anti-VSX2 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VSX2 (visual system homeobox 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité