Anti-SSEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC480]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16285-200EA 495 EUR InStock
ABCAAB16285-200
Anti-SSEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC480]
Type: Primary
Antigen: SSEA1
Clonality: monoclonal
Clone: MC480
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité