Anti-Firefly Luciferase Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Luci17]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16466-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB16466-100
Anti-Firefly Luciferase Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: Luci17]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Firefly Luciferase
Clonality: monoclonal
Clone: Luci17
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité