Anti-Cytokeratin 5 + 14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16.4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16570-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB16570-100
Anti-Cytokeratin 5 + 14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 16.4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 5 + 14
Clonality: monoclonal
Clone: 16.4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité