Anti-CCND1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16663-500EA 625 EUR InStock
ABCAAB16663-500
Anti-CCND1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCND1 (cyclin D1)
Clonality: Monoclonal
Clone: SP4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité