Anti-MKI67 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16667-500EA 650 EUR InStock
ABCAAB16667-500
Anti-MKI67 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MKI67 (marker of proliferation Ki-67)
Clonality: monoclonal
Clone: SP6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité