Anti-Calcitonin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP17]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16697-500EA 710 EUR InStock
ABCAAB16697-500
Anti-Calcitonin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP17]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : Calcitonine
Clonalité : Monoclonal
Clone: SP17
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité :
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité