Anti-BRCA1 Mouse monoclonal antibody [clone: MS13]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16781-100EA 460 EUR InStock
ABCAAB16781-100
Anti-BRCA1 Mouse monoclonal antibody [clone: MS13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BRCA1 (breast cancer 1, early onset)
Clonality: monoclonal
Clone: MS13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité