Anti-APC Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16794-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB16794-50
Anti-APC Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APC (adenomatous polyposis coli)
Clonality: monoclonal
Clone: CC-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité