Anti-DBI Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 27C9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16806-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB16806-100
Anti-DBI Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 27C9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DBI (diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator, acyl-CoA binding protein))
Clonality: monoclonal
Clone: 27C9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité