Anti-MDM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB16895-50EA 620 EUR InStock
ABCAAB16895-50
Anti-MDM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MDM2 (MDM2 oncogene, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: monoclonal
Clone: 2A10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité