Anti-FOXO3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17026-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB17026-100
Anti-FOXO3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXO3 (forkhead box O3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité