Anti-HIST4H4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: mAbcam 17036]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17036-100EA 465 EUR InStock
ABCAAB17036-100
Anti-HIST4H4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: mAbcam 17036]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST4H4 (histone cluster 4, H4)
Clonality: monoclonal
Clone: mAbcam 17036
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité