Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FA6-152]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17044-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB17044-50
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FA6-152]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD36 (CD36 molecule (thrombospondin receptor))
Clonality: Monoclonal
Clone: FA6-152
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité