Anti-PLK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 36-298]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17057-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB17057-100
Anti-PLK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 36-298]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLK1 (polo-like kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 36-298
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité