Anti-IgM Mouse Monoclonal Antibody [clone: R1/69]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17104-1EA 550 EUR InStock
ABCAAB17104-1
Anti-IgM Mouse Monoclonal Antibody [clone: R1/69]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgM
Clonality: Monoclonal
Clone: R1/69
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité