Anti-KRT5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: XM26]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17130-500EA 585 EUR InStock
ABCAAB17130-500
Anti-KRT5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: XM26]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT5 (keratin 5)
Clonality: monoclonal
Clone: XM26
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité