Anti-C1S Mouse Monoclonal Antibody [clone: 49]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17192-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB17192-100
Anti-C1S Mouse Monoclonal Antibody [clone: 49]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C1S (complement component 1, s subcomponent)
Clonality: monoclonal
Clone: 49
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité