Anti-F9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 1C2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17196-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB17196-100
Anti-F9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 1C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F9 (coagulation factor IX)
Clonality: monoclonal
Clone: 1C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité