Anti-F2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5G9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17199-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB17199-100
Anti-F2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5G9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F2 (coagulation factor II (thrombin))
Clonality: monoclonal
Clone: 5G9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité