Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1213C3.D5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17235-6EA 550 EUR InStock
ABCAAB17235-6
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1213C3.D5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCAM1 (neural cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1213C3.D5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité