Anti-Ovalbumin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17290-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB17290-100
Anti-Ovalbumin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ovalbumin
Clonality: monoclonal
Clone: 2D11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité