Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17345-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB17345-100
Anti-GRIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GRIN1 (glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité