Anti-LDL (MDA oxidized) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17354-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB17354-100
Anti-LDL (MDA oxidized) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LDL (MDA oxidized)
Clonality: monoclonal
Clone: 4C7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité