Anti-procollagen type IIA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 003-02]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17771-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB17771-100
Anti-procollagen type IIA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 003-02]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: procollagen type IIA
Clonality: monoclonal
Clone: 003-02
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité