Anti-Milk Fat Globule 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM291]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB17787-500EA 575 EUR InStock
ABCAAB17787-500
Anti-Milk Fat Globule 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM291]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Milk Fat Globule 1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM291
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité